Learn More
Fenhexamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenhexamid |
| CAS | 126833-17-8 |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl2 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide, Decree, Elevate, Fenhexamid, KBR 2738, Teldor, Cyclohexanecarboxamide, N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | N-(2,3-dicloro-4-hidroxifenilo)-1-metilciclohexano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 302.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0636 |