Learn More
Fenhexamida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16684534 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16684534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16684534 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1740100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenhexamid
CAS 126833-17-8
% máx. CAS 1
Densidad 1.34 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación >150°C
Beilstein 8996658
Color Beige
Punto de fusión 155°C
Sinónimo N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
Peso molecular (g/mol) 302.20 g/mol