CAS RN 1262897-74-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gemcitabina-13C,15N2 Clorhidrato, TRC
CAS: 1262897-74-4 Fórmula molecular: C813CH12ClF2N15N2O4 Peso molecular (g/mol): 302.64 Sinónimo: 2’-Deoxy-2’,2’-difluorocytidine-13C,15N2 Hydrochloride; SMILES: FC1(F)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1[15N]2[13C]([15N]=C(N)C=C2)=O.Cl