Learn More
Gemcitabina-13C,15N2 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 18053630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18053630 1 mg 1 miligramo
18030920 10 mg 10 miligramos
18022530 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18053630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3050021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262897-74-4
Fórmula molecular C813CH12ClF2N15N2O4
Peso molecular (g/mol) 302.64
Sinónimo 2’-Deoxy-2’,2’-difluorocytidine-13C,15N2 Hydrochloride;
SMILES FC1(F)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1[15N]2[13C]([15N]=C(N)C=C2)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine-13C,15N2 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7+;/m1./s1/i8+1,13+1,14+1;
Porcentaje de pureza >95%