CAS RN 1262843-46-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
25-hidroxivitamina D2-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
25-hidroxivitamina D2-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
25-Hydroxy VD2-d6, MedChemExpress
MedChemExpress 25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.