Learn More
25-Hydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Descripción
25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 25-Hydroxy VD2-d6 |
| CAS | 1262843-46-8 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C28H38D6O2 |
| Color | Blanco |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (238.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Peso molecular (g/mol) | 418.68 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |