accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOOOHNOHOHOH

CAS RN 1257323-83-3

IUPAC Nombre: 1-(2-nitrophenyl)ethyl N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]carbamate
Sinónimos: 1-(2-nitrophenyl)ethyl N-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 362.34
Fórmula molecular: C17H18N2O7
InChi Key: NPSOVAJKABVLMR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC(=O)NCC(O)C1=CC(O)=C(O)C=C1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados