Learn More
NPEC-noradrenalina enjaulada, TRC
Código de producto. 30414093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414093 10 mg
30411565 1 mg
30411999 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN89902010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257323-83-3
Fórmula molecular C17H18N2O7
Peso molecular (g/mol) 362.33
SMILES O=C(OC(C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C)NC[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NPEC-caged-noradrenalin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O7/c1-10(12-4-2-3-5-13(12)19(24)25)26-17(23)18-9-16(22)11-6-7-14(20)15(21)8-11/h2-8,10,16,20-22H,9H2,1H3,(H,18,23)/t10?,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1114
Porcentaje de pureza >95%