accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONHOHHOHO

CAS RN 125697-93-0

IUPAC Nombre: 5-{[(2,5-dihydroxyphenyl)methyl]amino}-2-hydroxybenzoic acid
Sinónimos: 5-{[(2,5-dihydroxyphenyl)methyl]amino}-2-hydroxybenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 275.26
Fórmula molecular: C14H13NO5
InChi Key: LULATDWLDJOKCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(NCC2=CC(O)=CC=C2O)=CC=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados