Learn More
Ácido 5-(2,5-dihidroxibencilamino)-2-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2,5-Dihydroxybenzylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 125697-93-0 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO5/c16-10-2-4-12(17)8(5-10)7-15-9-1-3-13(18)11(6-9)14(19)20/h1-6,15-18H,7H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(NCc2cc(O)ccc2O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(2,5-dihidroxifenil)metilamino]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 275.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0794 |