CAS RN 1256789-95-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 5-bromo-4-metoxipicolinato, TRC
CAS: 1256789-95-3 Fórmula molecular: C8H8NO3Br Peso molecular (g/mol): 246.05 Nombre IUPAC: metilo 5-bromo-4-metoxipiridina-2-carboxilato SMILES: COC(=O)c1cc(OC)c(Br)cn1