Learn More
Metil 5-bromo-4-metoxipicolinato, TRC
Código de producto. 30483514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483514 5 g 5 g
30475097 1 g 1 g
30481418 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2968035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256789-95-3
Fórmula molecular C8H8NO3Br
Peso molecular (g/mol) 246.05
Nombre IUPAC metilo 5-bromo-4-metoxipiridina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c(Br)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-3-6(8(11)13-2)10-4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.9688