CAS RN 1256490-54-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1-metiletílico de N-[[P(S),2'R]-2'-desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-2'-fluoro-2'-metil-P-fenil-5'-uridilil]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1-metiletílico de N-[[P(S),2'R]-2'-desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-2'-fluoro-2'-metil-P-fenil-5'-uridilil]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1-metiletílico de N-[[P(S),2'R]-2'-desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-2'-fluoro-2'-metil-P-fenil-5'-uridilil]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.