Learn More
Éster 1-metiletílico de N-[[P(S),2'R]-2'-desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-2'-fluoro-2'-metil-P-fenil-5'-uridilil]-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-((P(S),2'R)-2'-deoxy-3'-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl)-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-54-6 |
| Fórmula molecular | C28 H43 F N3 O9 P Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Alanine, N-[[P(S),2'R]-2'-deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-, 1-methylethyl ester (ACI), N-[[P(S),2'R]-2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-methylethyl ester (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H43FN3O9PSi/c1-18(2)38-24(34)19(3)31-42(36,40-20-13-11-10-12-14-20)37-17-21-23(41-43(8,9)27(4,5)6)28(7,29)25(39-21)32-16-15-22(33)30-26(32)35/h10-16,18-19,21,23,25H,17H2,1-9H3,(H,31,36)(H,30,33,35)/t19-,21+,23+,25+,28+,42-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)Oc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2- (2R,3R,4R,5R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-4-fluoro-4-metiloxolan-2-il]metoxi-fenoxifosforil]amino]propanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 643.71 |