CAS RN 125643-61-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-benzenopropanoico ácido C7-9-Ésteres alquilados ramificados, TRC
CAS: 125643-61-0 Fórmula molecular: C25H42O3 Peso molecular (g/mol): 390.61 Nombre IUPAC: octil 3-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)propanoato SMILES: CCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C