Learn More
3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-benzenopropanoico ácido C7-9-Ésteres alquilados ramificados, TRC
Código de producto. 30137622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137622 2 mg 2 miligramos
30135519 1 mg 1 miligramo
30009978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2774982MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125643-61-0
Fórmula molecular C25H42O3
Peso molecular (g/mol) 390.61
Nombre IUPAC octil 3-(3,5-ditert-butil-4-hidroxifenil)propanoato
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid C7-9-Branched Alkyl Esters
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H42O3/c1-8-9-10-11-12-13-16-28-22(26)15-14-19-17-20(24(2,3)4)23(27)21(18-19)25(5,6)7/h17-18,27H,8-16H2,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.3134