CAS RN 125489-21-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(3,5-Di-tert-butil-4-hidroxifenil)-1,2-etanol, TRC
CAS: 125489-21-6 Fórmula molecular: C16H26O3 Peso molecular (g/mol): 266.38 Sinónimo: 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1,2-ethanediol Nombre IUPAC: 1-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)etanol-1,2-diol SMILES: CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)CO