Learn More
1-(3,5-Di-tert-butil-4-hidroxifenil)-1,2-etanol, TRC
Código de producto. 30365697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365697 5 mg -
30362072 25 mg -
30356030 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1256505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125489-21-6
Fórmula molecular C16H26O3
Peso molecular (g/mol) 266.38
Sinónimo 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1,2-ethanediol
Nombre IUPAC 1-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)etanol-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O3/c1-15(2,3)11-7-10(13(18)9-17)8-12(14(11)19)16(4,5)6/h7-8,13,17-19H,9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1882