CAS RN 1254473-64-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
LY 2874455, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
LY 2874455, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
LY 2874455, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
LY2874455, MedChemExpress
MedChemExpress LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.