Learn More
LY2874455, MedChemExpress
Código de producto. 16486156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486156 100 mg 100 miligramos
16478327 5 mg 5 miligramos
16425638 10 mg 10 miligramos
16401807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13304
MedChemExpress LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.
LY2874455 is a pan-FGFR inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 6.4, 6 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2874455
CAS 1254473-64-7
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19Cl2N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (112.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=CC(Cl)=C1[C@@H](C)OC2=CC=C(NN=C3/C=C/C4=CN(CCO)N=C4)C3=C2
Peso molecular (g/mol) 444.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.31
Porcentaje de pureza 97.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease