accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONOOCH3OONOOCH3OOCH3

CAS RN 125367-34-2

IUPAC Nombre: methyl 2-{[2-(2-{2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](2-methoxy-2-oxoethyl)amino}acetate
Sinónimos: methyl 2-{[2-(2-{2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](2-methoxy-2-oxoethyl)amino}acetate
Peso molecular (g/mol): 532.55
Fórmula molecular: C26H32N2O10
InChi Key: LCPLRKMZANZSAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CN(CC(=O)OC)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(=O)OC)CC(=O)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados