Learn More
Éster tetrametílico de BAPTA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAPTA-tetramethyl Ester |
| CAS | 125367-34-2 |
| Fórmula molecular | C26 H32 N2 O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32N2O10/c1-33-23(29)15-27(16-24(30)34-2)19-9-5-7-11-21(19)37-13-14-38-22-12-8-6-10-20(22)28(17-25(31)35-3)18-26(32)36-4/h5-12H,13-18H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]fenoxi]etoxi]-N-(2-metoxi-2-oxoetil)anilino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 532.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.2057 |