CAS RN 1252927-44-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N2-(2-cloropirimidin-4-il)-N2,N4-bis(2,3-dimetil-2H-indazol-6-il)-N4-metilpirimidina-2,4-diamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.