Learn More
N2-(2-cloropirimidin-4-il)-N2,N4-bis(2,3-dimetil-2H-indazol-6-il)-N4-metilpirimidina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1252927-44-8 |
| Fórmula molecular | C27 H25 Cl N10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-, N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H25ClN10/c1-16-20-8-6-18(14-22(20)33-36(16)4)35(3)24-10-13-30-27(32-24)38(25-11-12-29-26(28)31-25)19-7-9-21-17(2)37(5)34-23(21)15-19/h6-15H,1-5H3 |
| SMILES | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6 |
| Nombre IUPAC | 2-N-(2-cloropirimidin-4-il)-2-N,4-N-bis(2,3-dimetilindazol-6-il)-4-N-metilpirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 525.007 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.195 |