CAS RN 125198-47-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (E)-6-[1,3-dihidro-6-metoxi-4-[(2-metoxietoxi)metoxi]-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil]-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (E)-6-[1,3-dihidro-6-metoxi-4-[(2-metoxietoxi)metoxi]-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil]-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (E)-6-[1,3-dihidro-6-metoxi-4-[(2-metoxietoxi)metoxi]-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil]-4-metil-4-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.