Learn More
Éster metílico del ácido (E)-6-[1,3-dihidro-6-metoxi-4-[(2-metoxietoxi)metoxi]-7-metil-3-oxo-5-isobenzofuranil]-4-metil-4-hexenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-6-[1,3-Dihydro-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125198-47-2 |
| Fórmula molecular | C22H30O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O8/c1-14(7-9-18(23)26-4)6-8-16-20(27-5)15(2)17-12-29-22(24)19(17)21(16)30-13-28-11-10-25-3/h6H,7-13H2,1-5H3/b14-6+ |
| SMILES | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC)C(C/C=C(C)/CCC(OC)=O)=C2OCOCCOC |
| Nombre IUPAC | (E)-6-(6-metoxi-4-((2-metoxietoxi)metoxi)-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 422.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.19 |