CAS RN 1251000-58-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster terc-butílico del ácido 3-aminometil-1,4,6,7-tetrahidro-pirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster terc-butílico del ácido 3-aminometil-1,4,6,7-tetrahidro-pirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster terc-butílico del ácido 3-aminometil-1,4,6,7-tetrahidro-pirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.