Learn More
Éster terc-butílico del ácido 3-aminometil-1,4,6,7-tetrahidro-pirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminomethyl-1,4,6,7-tetrahydro-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester |
| CAS | 1251000-58-4 |
| Fórmula molecular | C12H20N4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-9-8(7-16)10(6-13)15-14-9/h4-7,13H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(CN)c2C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(aminometil)-1,4,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1586 |