CAS RN 1250-97-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Epinepinefrina 21-Acetato, TRC
CAS: 1250-97-1 Fórmula molecular: C23 H32 O6 Peso molecular (g/mol): 404.5 Sinónimo: (11alpha)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione,Pregn-4-ene-3,20-dione, 11alpha,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (7CI,8CI),Progesterone, 11alpha,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI),21-Acetoxy-11alpha,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione,Epihydrocortisone 21-acetate Nombre IUPAC: [2-[(8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] acetato SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C