Learn More
Epinepinefrina 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30136842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136842 50 mg 50 miligramos
17913365 25 mg 25 miligramos
17951435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58750050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1250-97-1
Fórmula molecular C23 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 404.5
Sinónimo (11alpha)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11alpha,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (7CI,8CI), Progesterone, 11alpha,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI), 21-Acetoxy-11alpha,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Epihydrocortisone 21-acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epi Hydrocortisone 21-Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2199