CAS RN 125-24-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7,7',8,8'-Tetradehidro-4,5alfa:4',5'alfa-diepoxi-17,17'-dimetil-2,2'-bimorfinanil-3,3',6alfa,6'alfa-tetrol (Pseudomorfina; 2,2'-Bismorfina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.