Learn More
7,7',8,8'-Tetradehidro-4,5alfa:4',5'alfa-diepoxi-17,17'-dimetil-2,2'-bimorfinanil-3,3',6alfa,6'alfa-tetrol (Pseudomorfina; 2,2'-Bismorfina), Mikromol™
Descripción
7,7',8,8'-Tetradehidro-4,5alfa:4',5'alfa-diepoxi-17,17'-dimetil-2,2'-bimorfinanil-3,3',6alfa,6'alfa-tetrol (Pseudomorfina; 2,2'-Bismorfina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudomorphine |
| CAS | 125-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Pseudomorphine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C34 H36 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pseudomorphine (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dehydrodimorphine, Dehydromorphine, Oxydimorphine, Pseudomorphine (C34 alkaloid), 7,7',8,8'-Tetradehydro-4,5alpha:4',5'alpha-diepoxy-17,17'-dimethyl-2,2'-bimorphinanyl-3,3',6alpha,6'alpha-tetrol, Morphine Sulphate Imp. B (EP), Morphine Hydrochloride Imp. B (EP), Pseudomorphine, 2,2'-Bismorphine, [2,2'-Bimorphinan]-3,3',6,6'-tetrol, 7,7',8,8'-tetradehydro-4,5:4',5'-diepoxy-17,17'-dimethyl-, (5alpha,6alpha)-(5'alpha,6'alpha)-, (5alpha,6alpha)-(5'alpha,6'alpha)-7,7',8,8'-Tetradehydro-4,5:4',5'-diepoxy-17,17'-dimethyl[2,2'-bimorphinan]-3,3',6,6'-tetrol, Morphine Related Compound B, Morphine Hydrochloride Impurity B, Morphine Sulfate Impurity B, Morphine Impurity B, Morphine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)c(cc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35)c6cc7C[C@@H]8[C@@H]9C=C[C@H](O)[C@@H]%10Oc(c6O)c7[C@]9%10CCN8C |
| Nombre IUPAC | (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-10-[(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihidroxi-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-10-il]-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7,9-diol |
| Mostrar más |