CAS RN 124935-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Metoxi-5-metil-N,N-bis(1-metiletil)-Gamma-fenil-bencenopropanamina (2E)-2-Butenodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Metoxi-5-metil-N,N-bis(1-metiletil)-Gamma-fenil-bencenopropanamina (2E)-2-Butenodioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.