Learn More
2-Metoxi-5-metil-N,N-bis(1-metiletil)-Gamma-fenil-bencenopropanamina (2E)-2-Butenodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-gamma-phenyl-benzenepropanamine (2E)-2-Butenedioate |
| CAS | 124935-89-3 |
| Fórmula molecular | C23H33NO . (C4H4O4) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-gamma-phenyl-benzenepropanamine (E)-2-Butenedioate, Tolterodine USP Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO.C4H4O4/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | COc1ccc(C)cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; 3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenil-N,N-di(propan-2-il)propan-1-amina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.2672 |