CAS RN 1247879-16-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Tocris™ CycLuc 1
Synthetic luciferase substrate; brain penetrant; displays NIR emission
2
3
4