Learn More
Tocris™ CycLuc 1
Descripción
CycLuc 1 is a synthetic luciferase substrate. Displays near-infrared (NIR) emission; peak luminescence at 599 nm. Suitable for use in in vivo bioluminescence imaging. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-2-(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,2-f]benzothiazol-2-yl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid |
| CAS | 1247879-16-8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C13H11N3O2S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.37 |
| Tipo de producto | Substrate |
| Pureza | 98% |