Learn More
MedChemExpress CycLuc1
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1247879-16-8 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (272.87 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular | 305.38 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 96.77% |
| Condiciones de envío | Room temperature |