CAS RN 124735-06-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hemiacetorfano, TRC
CAS: 124735-06-4 Fórmula molecular: C14 H17 N O4 S Peso molecular (g/mol): 295.35 Sinónimo: N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine,Glycine, N-[2-[(acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, (+/-)-,Hemiacetorphan,S-Acetylthiorphan,[[(2RS)-2-[(Acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetic Acid Nombre IUPAC: 2-[[2-(acetilsulfanimetil)-3-fenilpropanoil]amino]ácido acético SMILES: CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)O