Learn More
Hemiacetorfano, TRC
Código de producto. 30137853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137853 250 mg 250 miligramos
30006832 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH235105250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124735-06-4
Fórmula molecular C14 H17 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 295.35
Sinónimo N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine, Glycine, N-[2-[(acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-, (+/-)-, Hemiacetorphan, S-Acetylthiorphan, [[(2RS)-2-[(Acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[[2-(acetilsulfanimetil)-3-fenilpropanoil]amino]ácido acético
SMILES CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemiacetorphan
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO4S/c1-10(16)20-9-12(14(19)15-8-13(17)18)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0878