CAS RN 1246958-42-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ ASP 7967
Ligand for RNA aptamer AC17-4 activating gene expression in aptazime-based riboswitches