CAS RN 1246833-55-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 2,4-O-Dimetilzearalenona-d6, TRC
CAS: 1246833-55-5 Fórmula molecular: C20H20D6O5 Peso molecular (g/mol): 352.45 Sinónimo: 3,4,5,6,9,10-Hexahydro-14,16-dimethoxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6,(+/-)-Zearalenone-d6 Dimethyl Ether SMILES: [2H]C1(CCC(=O)CCCC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])OC)OC)[2H]