Learn More
rac 2,4-O-Dimetilzearalenona-d6, TRC
Código de producto. 30374250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374250 10 mg
30370541 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47970210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246833-55-5
Fórmula molecular C20H20D6O5
Peso molecular (g/mol) 352.45
Sinónimo 3,4,5,6,9,10-Hexahydro-14,16-dimethoxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6, (+/-)-Zearalenone-d6 Dimethyl Ether
SMILES [2H]C1(CCC(=O)CCCC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])OC)OC)[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 2,4-O-Dimethylzearalenone-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O5/c1-14-8-7-11-16(21)10-6-4-5-9-15-12-17(23-2)13-18(24-3)19(15)20(22)25-14/h5,9,12-14H,4,6-8,10-11H2,1-3H3/i1D3,8D2,14D