CAS RN 1246820-13-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-trans 3'-Tiometil Nicotina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 1246820-13-2 Fórmula molecular: C11H16N2S • 2(HCl) Peso molecular (g/mol): 280.06 Nombre IUPAC: ((2S,3S)-1-metil-2-(piridina-3-il)pirrolidina-3-il) dihidrocloruro de metanotiol SMILES: CN1[C@H](C2=CC=CN=C2)[C@@H](CS)CC1.Cl.Cl