Learn More
rac-trans 3'-Tiometil Nicotina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30449382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30449382 5 mg
30449209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3525005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246820-13-2
Fórmula molecular C11H16N2S • 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 280.06
Nombre IUPAC ((2S,3S)-1-metil-2-(piridina-3-il)pirrolidina-3-il) dihidrocloruro de metanotiol
SMILES CN1[C@H](C2=CC=CN=C2)[C@@H](CS)CC1.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans 3'-Thiomethyl Nicotine Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2S.2ClH/c1-13-6-4-10(8-14)11(13)9-3-2-5-12-7-9;;/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3;2*1H/t10-,11-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0568