CAS RN 1246819-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac 2-Etenil-4,6-dimetoxi-benzoico Ácido 1-Metil-5-oxo-9-decen-1-il Ester-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
rac 2-Etenil-4,6-dimetoxi-benzoico Ácido 1-Metil-5-oxo-9-decen-1-il Ester-d6, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.