Learn More
rac 2-Etenil-4,6-dimetoxi-benzoico Ácido 1-Metil-5-oxo-9-decen-1-il Ester-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 2-Ethenyl-4,6-dimethoxy-benzoic Acid 1-Methyl-5-oxo-9-decen-1-yl Ester-d6 |
| CAS | 1246819-89-5 |
| Fórmula molecular | C24H24D6O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Ethenyl-4,6-dimethoxy-benzoic Acid 1-Methyl-5-oxo-9-decen-1-yl Ester-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O5/c1-6-8-9-12-18(23)13-10-11-16(3)27-22(24)21-17(7-2)14-19(25-4)15-20(21)26-5/h6-7,14-16H,1-2,8-13H2,3-5H3/i3D3,11D2,16D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)c1c(OC)cc(OC)cc1C=C)C([2H])([2H])CCC(=O)CCCC=C |
| Nombre IUPAC | (1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-6-oxoundec-10-en-2-il) 2-etenil-4,6-dimetoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 380.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.247 |