CAS RN 1246819-06-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1-Metil-12-tioxopirido[1,2,3,4]imidazol-[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, TRC
CAS: 1246819-06-6 Fórmula molecular: C14 H9 N3 O S Peso molecular (g/mol): 267.31 Sinónimo: 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one Nombre IUPAC: 1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one SMILES: CC1=C2N(C=CC1=O)c3nc4ccccc4n3C2=S