Learn More
1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049835 25 mg 25 miligramos
17921746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049835 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
CAS 1246819-06-6
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9N3OS/c1-8-11(18)6-7-16-12(8)13(19)17-10-5-3-2-4-9(10)15-14(16)17/h2-7H,1H3
SMILES CC1=C2N(C=CC1=O)c3nc4ccccc4n3C2=S
Nombre IUPAC 1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-ona
Peso molecular (g/mol) 267.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0466 g/mol