Learn More
1-Metil-12-tioxopirido[1,2,3,4]imidazol-[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, TRC
Código de producto. 30482325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482325 25 mg 25 miligramos
30476674 100 mg 100 miligramos
30476871 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33055025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-06-6
Fórmula molecular C14 H9 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 267.31
Sinónimo 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Nombre IUPAC 1-Metil-12-tioxopirido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
SMILES CC1=C2N(C=CC1=O)c3nc4ccccc4n3C2=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9N3OS/c1-8-11(18)6-7-16-12(8)13(19)17-10-5-3-2-4-9(10)15-14(16)17/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0466