CAS RN 1246818-42-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desethyl 3-Bromo Lidocaína, TRC
CAS: 1246818-42-7 Fórmula molecular: C12H17BrN2O Peso molecular (g/mol): 285.18 Sinónimo: N-(3-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide Nombre IUPAC: N-(3-bromo-2,6-dimetilfenil)-2-(etilamino)acetamida SMILES: CCNCC(=O)NC1=C(C=CC(=C1C)Br)C